Merck
S4133
Supelco
Gel de sílice
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
description
Suitable for column chromatography
particle size
100-200 mesh (75-150 μm)
pore size
25 Å (average pore diameter)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)