236799
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 635), 60-100 mesh
Seleccione un Tamaño
US$ 124,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 124,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
grado
high-purity grade (Davisil Grade 635)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or granules
fabricante / nombre comercial
Davisil®
técnicas
LPLC: suitable
superficie
480 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
150-250 μm
60-100 mesh
tamaño de poro
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?