RP-JR1-1
Recombinant Jug r 1 (Juglans regia allergen 1.0101), English walnut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
>95%
mol peso
15 kDa
envase
pkg of 250 μg
fabricante / nombre comercial
InBio
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20 mM Tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by silver stained SDS-PAGE
Note:
(1) rJug r 1 has a C-terminal 6xHis-tag
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)