PHR8943
(20S)-3-Oxopregn-4-en-20-yl acetate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
progesterone
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)