PHR8939
(20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
progesterone
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)