PHR2563
11-Ketoprogesterone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Pregnene-3,11,20-trione
Seleccione un Tamaño
US$ 764,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 764,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
progesterone
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C1CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3C(=O)CC12C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
Clave InChI
WKAVAGKRWFGIEA-DADBAOPHSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)