PHR3877
Phytic Acid Dodecasodium Salt Anhydrous
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
phytic acid solution
envase
pkg of 500MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)