PHR3671
Oxytetracycline Impurity F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22N2O8 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
478.88
Código UNSPSC:
41116107
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
oxytetracycline, oxytetracycline
envase
pkg of 50MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)