PHR3686
Sulfamethoxazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
4-Amino-N-{4-[N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl}benzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1631522
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 40 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc3n[o]c(c3)C)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
Clave InChI
ULRBBWWPWOJYFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)