PHR2577
Sulfamethoxazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-Amino-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1631533
familia API
sulfamethoxazole
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
mp
59-61 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Clave InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)