PHR2578
Sulfamethoxazole Impurity A
Sinónimos:
N4-Acetylsulfamethoxazole, N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}phenyl}acetamide, Sulfisomezole-N4-acetate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000412
traceable to USP 1631511
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
sulfamethoxazole
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)