PHR3344
Rivastigmine Tartrate R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(R)-Rivastigmine tartrate, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate hydrogen tartrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to EP Y0001515
traceable to USP (1604847)
familia API
rivastigmine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)