PHR3017
Ipratropium Bromide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
(1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, N-Isopropyltropinium bromide
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1347518
familia API
ipratropium
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 25 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)O)(C(C)C)C
InChI
1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
YKNOMJKDKYEKDF-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)