BP625
Ipratropium bromide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ipratropium
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[N+]1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)(C(C)C)C
InChI
1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t16-,17+,18?,19?,21?;
Clave InChI
LHLMOSXCXGLMMN-CLTUNHJMSA-M
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)