PHR2187
Piroctone Olamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1544406
familia API
piroctone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCCO.CC(CC1=CC(C)=CC(=O)N1O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H23NO2.C2H7NO/c1-10-6-12(15(17)13(16)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5;3-1-2-4/h6,8,11,17H,7,9H2,1-5H3;4H,1-3H2
Clave InChI
BTSZTGGZJQFALU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
323.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161.9 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)