Documentos clave
1544428
USP
Piroctone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 748,00
US$ 748,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 748,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 748,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
piroctone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(=CC(=CC1=O)C)CC(CC(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Clave InChI
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Piroctone Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)