PHR1570
Mesna
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000337
traceable to USP 1392807
familia API
mesna
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)