Merck
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 609,00
US$ 609,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 609,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1100900
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 609,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
~210 °C (dec.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Clave InChI
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)