Documentos clave
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
231-000-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
215-220 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Clave InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable