Merck
PHL80346
Anemonin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(5R,6R)-rel-1,7-Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-diene-2,8-dione, Pulsatilla camphor
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 715,00
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 715,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C2(C3(OC(=O)C=C3)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7-1-3-9(13-7)5-6-10(9)4-2-8(12)14-10/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
JLUQTCXCAFSSLD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)