Documentos clave
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
Sinónimos:
Cellulose pulp
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)