Merck
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 98,40
US$ 98,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 98,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
US$ 98,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
Clave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)