NISTRM8704
Buffalo river sediment
NIST® RM 8704
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- NIST certificate is provided with both reference and information values of elements mass fraction.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, drying, and maintenance instructions.
Otras notas
Aluminum (Al), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Potassium (K), Carbon (C), Sodium (Na), Iron (Fe) , Titanium (Ti), Antimony (Sb), Lead (Pb), Barium (Ba), Manganese (Mn), Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Cerium (Ce), Scandium (Sc), Cesium (Cs), Thorium (Th), Chromium (Cr), Uranium (U), Cobalt (Co), Vanadium (V), Europium (Eu), Zinc (Zn), Hafnium (Hf)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)