Documentos clave
NIST2703
Sediment for solid sampling (small sample) analytical techniques
NIST® SRM® 2703
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NIST2703 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Sodium (Na), Arsenic (As), Lead (Pb), Barium (Ba), Rubidium (Rb), Cadmium (Cd), Antimony (Sb), Cerium (Ce), Scandium (Sc), Cobalt (Co), Strontium (Sr), Iron (Fe), Thorium (Th), Mercury (Hg), Titanium (Ti), Potassium (K), Uranium (U), Lanthanum (La), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Hafnium (Hf), Calcium (Ca), Samarium (Sm), Caesium (Cs), Tungsten (W), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Molybdinum (Mo), Selenium (Se), Niobium (Nb), Tin (Sn), Neodymium (Nd), Thallium (Tl), Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)