Documentos clave
NIST2696
Silica fume
NIST® SRM® 2696
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto NIST2696 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 70 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Potassium oxide (K2O), Manganese oxide (Mn2O3), Zinc oxide (ZnO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Iron oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2