L5146
Lipid Mixture (1000×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Lipid Mixture for cell culture
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
composición
cholesterol, 4.5 g/L
cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L
polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L
D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L
técnicas
cell culture | insect: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)