NIST975A
Cloruro de sodio
NIST® SRM® 975a
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
35Cl
37Cl
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
801 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Accompanied with certified values for the absolute abundance ratio of 35Cl/37Cl and isotopic compositions of 35Cl and 37Cl.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for use are provided on NIST certificate.
Otras notas
Chlorine-35 (Cl), Chlorine-37 (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)