Merck
NIST723E
Base Trizma®
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
El producto NIST723E no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
Base Trizma®, NIST® SRM® 723e
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
aminopeptidase substrate
Formulario
crystals
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
intervalo de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)