Merck
NIST682
Cinc
NIST® SRM® 682
Sinónimos:
Zinc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
envase
pkg of block
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
High-purity zinc is a semicircular bar segment with a 57 mm (2 1/4 inch) diameter, 25.4 mm (1 inch) depth at the mid-diameter, and 19 mm (3/4 inch) length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
Aplicación
Standard Reference Material(SRM) is used to calibrate instruments and evaluate chemical methods used inzinc analysis.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Beryllium (Be), Bismuth (Bi), Boron (B), Cadmium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag), Thallium (Tl), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4