Merck
324930
Sigma-Aldrich
Cinc
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Zinc metal powder
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 292,00
50 G
US$ 990,00
US$ 292,00
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 292,00
50 G
US$ 990,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
65.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 292,00
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Level
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
<150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
El polvo de zinc es una sustancia en polvo fino compuesta por pequeñas partículas (<150 micrómetros) del elemento zinc. El polvo de zinc es de color gris o plateado y puede tener un brillo metálico. Debido a la gran pureza de este polvo de zinc, con una concentración muy pequeña de trazas de impurezas metálicas, es adecuado para la producción de componentes electrónicos y materiales semiconductores, para su uso como catalizador en reacciones químicas y para investigación y análisis.
Application
El polvo de zinc de gran pureza, con un tamaño de partícula inferior a 150 μm y una base del 99,995 % de trazas de metales, es un material valioso en diversas aplicaciones industriales y académicas que requieren elevados niveles de pureza. Debido a su nivel de pureza, este polvo de zinc es específicamente adecuado para utilizar en la producción de semiconductores, donde sirve como material dopante en la fabricación de películas de óxido de zinc. El elevado nivel de pureza asegura que no se introduzcan impurezas que podrían afectar el rendimiento del semiconductor. El polvo de zinc de gran pureza es también esencial en la producción de polvos metálicos utilizando técnicas de metalurgia de los polvos. Se mezcla con otros polvos metálicos para producir aleaciones como latón y bronce en polvo, que se utilizan habitualmente en la fabricación de piezas de automóvil, maquinaria industrial y componentes eléctricos. El elevado nivel de pureza garantiza que el producto final tenga las propiedades mecánicas deseadas y que no se introduzca ninguna impureza. Además, el polvo de zinc de gran pureza se utiliza como reductor en varias reacciones químicas, como la producción de compuestos orgánicos y productos farmacéuticos. El elevado nivel de pureza garantiza que el producto final carezca de cualquier contaminante que pueda afectar a su calidad o eficacia.
Features and Benefits
Nuestro polvo de zinc con una pureza del 99,995 % es útil en las industrias electrónica y química donde la pureza es de suma importancia.
✔ Calidad constante
✔ Pureza ultra alta
✔ Disponible para escalar: a granel y escala piloto
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Cinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100&#160;g, purity 98.8%
GF20413718
Cinc
Cinc NIST&#174; SRM 683
NIST683
Cinc
Zinc powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zinc
Cinc powder, mean particle size 7.5 micron, weight 1000&#160;g, purity 98.8%
GF43309087
Cinc
Ultra small-mass graphitization by sealed tube zinc reduction method for AMS 14 C measurements
Xu X, et al.
Radiocarbon, 55(2), 608-616 (2013)
Effects of dietary zinc on the growth, digestive enzyme activities, muscle biochemical compositions, and antioxidant status of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii
Muralisankar T, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 448, 98-104 (2015)
Application of zinc sealed tube graphitization on sub-milligram samples using EnvironMICADAS
Rinyu L, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 361(2), 406-413 (2015)
Formation, cathodoluminescence and field emission of ZnO quantum dots attached on oxygen plasma activated carbon nanotubes
Proceedings, 361(2), 28-34 (2013)
K(8)Tl(10)Zn: A Zintl Phase Containing the Zinc-Centered Thallium Polyanion Tl(10)Zn(8)(-).
Zhen-Chao Dong et al.
Inorganic chemistry, 36(16), 3559-3561 (1997-07-30)
Artículos
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf