NIST3126A
Iron (Fe) standard solution
NIST® SRM® 3126a
Sinónimos:
Iron Calibration Solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3126A_cert
SRM 3126A_SDS
Otras notas
Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)