NIST3139A
Phosphorus (P) standard solution
NIST® SRM® 3139a
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3139A_cert
SRM 3139A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of phosphorus, which were obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed in units of milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Otras notas
Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)