NIST3144
Rhodium (Rh) standard solution
NIST® SRM® 3144
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3144_cert
SRM 3144_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Rhodium, which is obtained through inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Otras notas
Rhodium (Rh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)