Merck
236772
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 633), 200-425 mesh
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 109,00
1 KG
US$ 646,00
US$ 109,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 109,00
1 KG
US$ 646,00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
US$ 109,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
grado
high-purity grade (Davisil Grade 633)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Davisil®
técnicas
LPLC: suitable
superficie
480 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
200-425 mesh
35-75 μm
tamaño de poro
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Aplicación
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[3]
Información legal
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)