NIST2688
Portland cement clinker
NIST SRM 2688
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of 3 vials x 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
(XRF and LOI):
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Ai2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SiO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese Oxide (Mn2O3), Strontium oxide (SrO), Free lime (CaO)
(ASTM C 150-07):
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)