NIST1887B
Portland cement
NIST® SRM® 1887b
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 vials x 4 g ea
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 1887B_cert
SRM 1887B_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Accompanied with certificate documenting NIST- certified mass fraction values, and coverage factor for the constituents in portland cement.
- The reference and information values of constituents are reported as mass fraction.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as a percentage.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
Otras notas
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sulfide sulfur (S2-), Free Calcium oxide (CaO), Fluoride (F–), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)