N9252
Naphthol AS phosphate disodium salt
≥98% purity, powder
Sinónimos:
2-Naphthalenecarboxamide, N-phenyl-3-(phosphonooxy)-, disodium saltdisodium;[3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl] phosphate
Seleccione un Tamaño
US$ 398,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 398,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Naphthol AS phosphate disodium salt, ≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
composición
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
color
white to off-white
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)