Saltar a
N4875
Naphthol AS-MX phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-naphtho-2′,4′-xylidide Phosphate, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 67,50
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 194,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 333,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
371.32
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
216-480-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
US$ 67,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Naphthol AS-MX phosphate, powder, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthol AS-MX phosphate is soluble in dioxane and is a substrate for phosphatase.
Application
Naphthol AS-MX phosphate has been used as:
  • a substrate for alkaline phosphatase in human osteoblasts
  • mouse embryonic stem cell (mESC)
  • coronal plane sections for fluorescence staining and analysis
Substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N2250N5625N5000
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)