Merck
M1782
Sigma-Aldrich
Chromeazurol B
Powder
Sinónimos:
Chrome Azurol B, Eriochrome® Azurol B, Mordant blue 1
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 450,00
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 450,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H14Cl2Na2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
503.24
Número de índice de color:
43830
Beilstein:
4101148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Chromeazurol B,
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, ~60%
color
BROWN WITH AN ORANGE TO RED CAST POWDER
solubilidad
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3c(Cl)cccc3Cl
InChI
1S/C23H16Cl2O6.2Na/c1-10-6-12(8-14(20(10)26)22(28)29)18(19-16(24)4-3-5-17(19)25)13-7-11(2)21(27)15(9-13)23(30)31;;/h3-9,26H,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-13+;;
Clave InChI
JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
Descripción general
Chromeazurol B is a dye, belonging to the class of triphenylmethanes.[1]
Aplicación
Chromeazurol B may be used as a synthetic dye in the determination of trace levels of uranium in water samples using spectrophotometric technique.[2]
Información legal
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
L M dos Reis et al.
Revista do Hospital das Clinicas, 52(4), 171-174 (1997-07-01)
Aluminum (Al) may be a pathogenic factor in dialysis associated osteodistrophy. Aluminon and Acid Solochrome Azurine have been used for the detection of Al deposits in bone. We compared Aluminon and Acid Solochrome Azurine stains in normal (N) and uremic
G Brivio et al.
La Ricerca in clinica e in laboratorio, 16(4), 523-532 (1986-10-01)
A highly sensitive monoreagent for the determination of iron and total iron-binding capacity (TIBC) in serum is described in this paper. It contains the dye chromazurol B which gives with iron a high molar absorption complex (A630nm = 1.6 X
The reduction mechanism at the mercury electrode in neutral and alkaline aqueous media of an hydroxytriphenylmethane dye: Eriochrome Azurol B.
Boodts C F J, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 139(1), 143-156 (1982)
M Paris et al.
Annales de biologie clinique, 44(5), 511-516 (1986-01-01)
The authors describe a manual method for the direct assay of iron in human serum using the ammonium salt of Chromazurol B. This new chromogen reacts with ferric or ferrous ions and cetyltrimethylammonium bromide giving a purple ternary complex. Reliability
A B Hodsman et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 2(8), 1318-1327 (1992-02-01)
Twenty eight (14%) out of 196 patients in a regional dialysis population were found to have serum aluminum levels greater than or equal to 5 mumol/L or 135 micrograms/L; 21 consented to undergo a bone biopsy to identify the spectrum