Saltar a
64255
Ácido metilenodifosfónico
for molecular studies & mass spectrometry
Sinónimos:
MDP, Ácido medrónico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2[P(O)(OH)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
176.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708494
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
El MDP (ácido metilenodifosfónico) es un análogo fosfónico del ATP.
Application
Adecuado para
  • la preparación de análogos de los difosfatos y los trifosfatos naturales
  • estudios de espectrometría de masas como patrón analítico
  • estudios moleculares relacionados con la inflamación
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9508M02400008.41124
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
197-199 °C (lit.), 201-205 °C
mp
197-199 °C (lit.)
mp
197-199 °C (lit.)
mp
200-205 °C
form
powder
form
crystals
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido metilenodifosfónico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)