Documentos clave
ERMAE647
Copper, 63Cu (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
El producto ERMAE647 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
ERMAE647
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)