Documentos clave
ERMBF436B
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
Sinónimos:
DAS-44406-6 soya seed
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 160,00
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 160,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF436B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1