Merck
422894
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetanilide
98%
Sinónimos:
2′,4′-Acetoxylidide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 106,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 106,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
mp
129-132 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide) is an acetanilide derivative. Its carcinogenic effect has been studied on the liver in suckling mice.[1] Its boiling point and melting point have been determined.[2]
Aplicación
2′,4′-Dimethylacetanilide (N-acetyl-2,4-xylidine) may be used as a starting material in the synthesis of 5-acetamido-2,4-dimethylaniline.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carcinogenic effect of N-hydroxy-N-2-fluorenylacetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, and 2',4'6'-trimethylacetanilide on liver in suckling mice.
M Klein et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 122(1), 111-114 (1966-05-01)
Haynes WM.
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 3-218 (2015)
Spyra W and Winkelmann K.
The Conversion of Liquid Rocket Fuels, 165, 125-133 (2006)