Documentos clave
ERMBF443B
Soya bean GMB151
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
calidad
nominal 100% GMO
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMBF443B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)