C0455000
Carbenicillin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Carbenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carbenicillin
fabricante / nombre comercial
EDQM
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Clave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Envase
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)