Documentos clave
BCR648649
Bovine liver (beta-agonist)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 481,00
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 481,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
set with 2x10 g
Nota de análisis
For more information please see:
BCR648649
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Clenbuterol (free base), Salbutamol, Terbutaline
Matrix type: Meat
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)