Documentos clave
BCR361
ZnAl4Cu1 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Aluminum-copper-zinc alloy
Seleccione un Tamaño
0.7 KG
US$ 909,00
US$ 909,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.7 KG
US$ 909,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 909,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR361
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)