810131C
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810131C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810131C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131C
concentración
1 mg/mL (810131C-1mg)
1 mg/mL (810131C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- in the microfluidic chip-based technology to demonstrate separation of fluorophore-labeled phospholipids and to monitor enzyme activities of lipid-modifying enzymes[5]
- as a fluorophore for DPPC in fluorescence recovery experiments[6]
- as a substrate to test scramblase activity[7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)