870282C
Avanti
18:1 Biotinyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870282C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870282C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (870282C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (870282C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870282C
concentración
10 mg/mL (870282C-25mg)
25 mg/mL (870282C-100mg)
25 mg/mL (870282C-200mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H92N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-48(56)61-41-44(64-49(57)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-63-65(59,60)62-40-39-52-47(55)36-34-33-35-46-50-45(43-66-46)53-51(58)54-50;/h17-20,44-46,50H,3-16,21-43H2,1-2H3,(H,52,55)(H,59,60)(H2,53,54,58);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t44-,45+,46+,50+;/m1./s1
Clave InChI
ZGFSYDGJPSEMJM-AOAFAMOJSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)