B1215000
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
7.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
878 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)